Learn More
D-Fructosa, TRC
Código de producto. 30011768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011768 5 g 5 g
17919344 10 mg 10 miligramos
17907524 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7925005G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo Fructose, (-)-d-Arabino-hex-2-ulopyranose, D(-)-Fructose
Nombre IUPAC (2RS,3S,4R,5R)-2-(hidroximetiloxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Fructose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.06
Porcentaje de pureza >95%