Learn More
β-D-(-)-fructosa, MP Biomedicals
Código de producto. 11359039 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11359039 500 g
1 options
Código de producto. 11359039 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102186.5
 Artículo restringido
En stock
  • La fructosa y otros monosacáridos se utilizan para el diagnóstico del cáncer, ya que las células cancerosas han mostrado un mayor nivel de utilización de fructosa en comparación con la glucosa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-(-)-FRUCTOSE
CAS 57-48-7
Punto de fusión 110 °C a 120 °C
Fórmula molecular C6H12O6
Fórmula lineal C6H12O6
Número MDL MFCD00148910
Cantidad 500 g
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
Información de solubilidad Soluble en agua y alcoholes.
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 180.156
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo