Descripción
D(-)-Fructosa, certificado AR de análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 103 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5 hasta 7 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180,16g/mol |
| Forma física | Sólido |