Learn More
D(-)-Fructosa, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10488210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10488210 500 g 500 GR
10111620 100 g 100 GR
10579760 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10488210 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F/1952/53
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
D(-)-Fructosa, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148910
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifications
Punto de fusión de 103 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,16g/mol
Forma física Sólido