Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fructosa, 99 %
Código de producto. 10634642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10634642 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10307440 500 g Frasco de plástico 500 g
10397430 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11984041 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10634642 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 161350025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
D(-)-Fructosa, 99 %, C6H12O6, número CAS-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona, arabino-hexulosa, d--fructosa, d---fructosa, d-levulosa, fructosa, d, fuructona, keto-d-fructosa, krystar 300, azúcar, fruta, 500 g, supera prueba, 98,5 % mín., 31 321, CHEBI:48095, 50 ppm máx., blanco, 200-333-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material D(-)-Fructose
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 31,321
Índice Merck 15,4302
Condición de rotación específica − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotación específica − 92.25
Información de solubilidad Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina