Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fructosa, 99 %
Código de producto. 10307440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307440 500 g Frasco de plástico 500 g
10397430 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10634642 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11984041 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10307440 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 161355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.30€
    46.65€ / 500 g
    Ahorro 4.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
D(-)-Fructosa, 99 %, C6H12O6, número CAS-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona, arabino-hexulosa, d--fructosa, d---fructosa, d-levulosa, fructosa, d, fuructona, keto-d-fructosa, krystar 300, azúcar, fruta, 500 g, supera prueba, 98,5 % mín., 31 321, CHEBI:48095, 50 ppm máx., blanco, 200-333-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Fructose
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 31,321
Índice Merck 15,4302
Condición de rotación específica − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotación específica − 92.25
Información de solubilidad Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina