Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de D-fructosa-6-fosfato, 95 %
Código de producto. 15447619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447619 100 mg 100 miligramos
15457619 500 mg 500 miligramos
15437619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447619 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66311.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26177-86-6 | C6H13Na2O9P | 306.11 g/mol
D-Fructose-6-phosphate disodium salt is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de D-fructosa-6-fosfato es un azúcar intermedio de la vía glucolítica que puede usarse para ayudar a identificar, diferenciar y caracterizar enzimas como fosfofuctoquinasa(s), fructosa-6-fosfato 1-fosfotransferasa(s) dependiente de pirofosfato, D-fructosa-6-fosfato aldolasa(s), glutamina: fructosa-6-fosfato amidotransferasa(s) y glucosamina-6P sintasa(s).
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26177-86-6
Fórmula molecular C6H13Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 306.11
Número MDL MFCD16661244
Clave InChI VAPLWAFNCWDFQF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 129893509
Nombre IUPAC sodio;[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-oxohexil] difosfato de hidrógeno
SMILES [Na].[Na].OCC(=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt