Learn More
Hidrato disódico de D-fructosa 6-fosfato, TRC
Código de producto. 30405946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405946 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30405946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF795553500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Fórmula molecular C6H11O9P . 2Na . xH2O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
Nombre IUPAC [sodiooxi-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-oxohexoxi]fosforil]oxisodio
Peso molecular (g/mol) 322.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 322