Learn More
D-fructosa-5-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Fructose-5-13C |
| CAS | 635325-97-2 |
| Fórmula molecular | C513CH12O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Advantose FS 95-5-13C, D-(-)-Fructose-5-13C, D-(-)-Levulose-5-13C, D-Arabino-2-hexulose-5-13C, Fructose-5-13C, Fruit Sugar-5-13C, Fujifructo L 95-5-13C, Furucton-5-13C, Hi-Fructo 970-5-13C, Krystar-5-13C, Krystar 300-5-13C, Levulose-5-13C, Nevulose-5-13C, Sugar Fruit-5-13C |
| SMILES | O[13C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(CO)OC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0667 |