Learn More
D-fructosa-4,5,6,6-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-Fructose-4,5,6,6-d4 |
| CAS | 478518-49-9 |
| Fórmula molecular | C6H8D4O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Advantose FS 95-4,5,6-d4, D-(-)-Fructose-4,5,6-d4, D-(-)-Levulose-4,5,6-d4, D-Arabino-2-hexulose-4,5,6-d4, Fructose-4,5,6-d4, Fruit Sugar-4,5,6-d4, Fujifructo L 95-4,5,6-d4, Furucton-4,5,6-d4, Hi-Fructo 970-4,5,6-d4, Krystar-4,5,6-d4, Krystar 300v, Levulose-4,5,6-d4, Nevulose-4,5,6-d4, Sugar Fruit-4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2 |
| SMILES | O[C@]1([2H])[C@]([C@@H](O)[C@@](CO)(O)OC1([2H])[2H])([2H])O |
| Peso molecular (g/mol) | 184.18 |