Learn More
Melford D-fructosa
Código de producto. 30018277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018277 500 g 500 g
30018276 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018277 Proveedor Melford N.º de proveedor F21500500.0
 Artículo restringido
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: Levulosa
  • Número CAS: 57-48-7
  • Fórmulamolecular:C6H12O6
  • Peso molecular: 180,16
Especificaciones
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 500 g