Learn More
Melford D-fructosa
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia: Levulosa
- Número CAS: 57-48-7
- Fórmulamolecular:C6H12O6
- Peso molecular: 180,16
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 57-48-7 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 1 kg |