Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica D-fructosa-1,6-bisfosfato
Código de producto. 15467669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467669 1 g 1 g
15477669 5 g 5 g
15487669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467669 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66349.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38099-82-0 | C6H11Na3O12P2 | 406.059 g/mol
D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt is used to reduce ischemia-reperfusion injury in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal trisódica D-fructosa-1,6-bisfosfato se utiliza para reducir la lesión por isquemia-reperfusión en ratas.
Solubilidad
Soluble en agua a 50 mg/ml
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38099-82-0
Fórmula molecular C6H11Na3O12P2
Peso molecular (g/mol) 406.059
Número MDL MFCD00135872
Clave InChI CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
Sinónimo unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
PubChem CID 94482
Nombre IUPAC trisodio;[(2R,3R,4S)-2,3,4-trihidroxi-6-[hidroxi(oxido)fosforil]oxi-5-oxohexil] fosfato
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.06
Forma física Polvo