Learn More
D-fructosa 1,6-bisfosfato sal hidratada de sal de sodio, TRC
Código de producto. 30137392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137392 50 g 50 g
30011390 10 g 10 g
30004014 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79257050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41012-14-0
Peso molecular (g/mol) 380.11
Sinónimo D-Fructose, 1,6-bis(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (9CI), D-Fructose 1,6-bisphosphate sodium salt hydrate
Nombre IUPAC sodio; [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihidroxi-5-(fosfonooximetil)oxolán-2-il]fosfato de hidrogeno metil; hidratar
SMILES O.[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)(O)[O-])O[C@@H]1COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose 1,6-Bisphosphate Sodium Salt Hydrate
Fórmula molecular diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O12P2.Na.H2O/c7-4-3(1-16-19(10,11)12)18-6(9,5(4)8)2-17-20(13,14)15;;/h3-5,7-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.9886