Learn More
Sal dicálcica de D-fructosa 1,6-bifosfato, TRC
Código de producto. 30400074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400074 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30400074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79253510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt
CAS 6055-82-9
Fórmula molecular C6H10Ca2O12P2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Peso molecular (g/mol) 416.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.8899