Learn More
SHOWA™ 910 Stainless Steel/HPPE Cut-Resistant Gloves
Descripción
- Fibra de polietileno de alto rendimiento para una mayor fuerza, comodidad y resistencia a los cortes
- Se pueden lavar y están codificados por colores para facilitar su identificación
- Calibre: 10
- El modelo con puntos es reversible
- Fabricado en EE. UU.
Información de órdenes
Disponibles con o sin puntos en ambos lados. Se vende por guante.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | M |
| Norma EN388 | EN 388:2X43DP |
| Mostrar más |