Learn More
D(+)-Fenchona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10180032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10180032 100 g Frasco de vidrio 100 g
10018771 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10180032 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366291000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4695-62-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4695-62-9
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00070689
Clave InChI LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Sinónimo +-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
PubChem CID 1201521
ChEBI CHEBI:165
Nombre IUPAC (1R,4S)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material D(+)-Fenchone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 5°C to 7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 63°C to 65°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4610 to 1.464
Cantidad 100 g
Beilstein 07, IV, 212
Índice Merck 15, 4000
Gravedad específica 0.95
Condición de rotación específica +59.00 (20.00°C neat)
Rotación específica + 59
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido