Learn More
D-Fenchol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Fenchyl Alcohol |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |