Learn More
D-etil gonendiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| CAS | 21800-83-9 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione, Levonorgestrel Imp. L (Pharmeuropa), Levodione, 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h11,14-17H,2-10H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-etil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1933 |