Learn More
D-eritrulosa (1M en agua), 90%, TRC
Código de producto. 30179663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179663 5 mg 5 miligramos
30179631 50 mg 50 miligramos
30179506 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6501465MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-55-9
Fórmula molecular C4 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 120.1
Sinónimo 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (3R)-, 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (R)-, D-glycero-Tetrulose (7CI,8CI), (3R)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, D-Erythrulose, D-Threulose, D-glycero-2-Tetrulose
Nombre IUPAC (3R)-1,3,4-trihidroxibutan-2-uno
SMILES OC[C@@H](O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Erythrulose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D-Erythrulose 1M