Learn More
D-Eritrosis (p/v = 10 mg/ml), TRC
Código de producto. 17987584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2.5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2.50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987584 2.5 mL 2.50 ml
17997534 1 mL 1 ml
17939264 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6501302.5ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-50-6
Fórmula molecular C4 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 120.1
Sinónimo Butanal, 2,3,4-trihydroxy-, (2R,3R)-, Butanal, 2,3,4-trihydroxy-, [R-(R*,R*)]-, Erythrose, D- (8CI), (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal, D-(-)-Erythrose, D-Erythrose
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3,4-trihidroxibutano
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Erythrose
Cantidad 2.5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423