Learn More
D-eritronolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Erythronolactone |
| CAS | 15667-21-7 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-dihydroxy-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-dihydroxy-, (3R-cis)-, D-Erythronic acid, γ-lactone (6CI), Erythronic acid, γ-lactone, D- (8CI), (3R,4R)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, D-Erythronic γ-lactone, D-Erythrono-1,4-lactone, D-Erythrono-γ-lactone, D-Erythronolactone, γ-Lactone of D-erythronic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1COC(=O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-3,4-dihidroxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0266 |