Learn More
D-eritro-esfingosina (sintética), TRC
Código de producto. 30179563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179563 10 mg 10 miligramos
30179442 100 mg 100 miligramos
30178950 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68100010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-78-4
Fórmula molecular C18 H37 N O2
Peso molecular (g/mol) 299.49
Sinónimo D-Erythro-Sphingosine
Nombre IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-eno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.2824
Porcentaje de pureza >95%