Learn More
D-erythro-Sphingosine, MedChemExpress
Código de producto. 16452686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452686 25 mg 25 miligramos
16433248 10 mg 10 miligramos
16409796 50 mg 50 miligramos
16404516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101047
MedChemExpress D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine
Forma física Solid
CAS 123-78-4
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H37NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Erythrosphingosine erythro-C18-Sphingosine trans-4-Sphingenine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (166.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Peso molecular (g/mol) 299.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.49
Porcentaje de pureza 98.0%