Learn More
D-eritro-esfingosina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495779 10 mg 10 miligramos
15405789 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63584.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.499 g/mol
D-erythro-Sphingosine is used to inhibits protein kinase C and calmodulin-dependent enzymes, induces apoptosis. And also used to constituent of cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-eritro-esfingosina se utiliza para inhibir la proteína quinasa C y las enzimas dependientes de la calmodulina, e induce la apoptosis. Y también se utiliza para el componente de las membranas celulares.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-78-4
Fórmula molecular C18H37NO2
Peso molecular (g/mol) 299.499
Número MDL MFCD00036751
Clave InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Sinónimo sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nombre IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-eno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Beilstein 1727294
Índice Merck 14,8747
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.5
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo