Learn More
D-eritro-Esfingosina-1-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.2488 |