Learn More
D-eritro-Esfingosina-1-fosfato, TRC
Código de producto. 30011726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011726 5 mg 5 miligramos
30012659 10 mg 10 miligramos
30008384 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6815005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26993-30-6
Fórmula molecular C18 H38 N O5 P
Peso molecular (g/mol) 379.47
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno [(E,2S,3R)-2-amino-3-hidroxioctadec-4-enílico]
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2488