Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Fosfato de D-eritro-esfingosina, 96 %
Código de producto. 10019580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10019580 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10019580 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328520010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
CAS 26993-30-6
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min
Fórmula molecular C18H38NO5P
Número MDL MFCD00274457
Cantidad 1 mg
Sinónimo sphingosine 1-phosphate, sphingosine-1-phosphate, c18-sphingosine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine-1-phosphate, sphing-4-enine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine 1-phosphate, sphingosine 1-phosphic acid, s1p, sphing-4-enine-1-phosphate, 2s,3r,4e-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl dihydrogen phosphate
Clave InChI DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(COP(=O)(O)O)N)O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno [(E,2S,3R)-2-amino-3-hidroxioctadec-4-enílico]
Peso molecular (g/mol) 379.5
PubChem CID 5283560
ChEBI CHEBI:37550
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.5
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.