Learn More
Cloruro de D-eritro-N,N,N-trimetilesfingosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-erythro-N,N,N-Trimethylsphingosine Chloride |
| CAS | 134962-48-4 |
| Fórmula molecular | C21 H44 N O2 . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H44NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(E,2R,3S)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 378.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.3061 |