Learn More
D-eritro-N, N-Dimetilesfingosina, TRC
Código de producto. 30179573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179573 5 mg 5 miligramos
30179165 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4792505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119567-63-4
Fórmula molecular C20 H41 N O2
Peso molecular (g/mol) 327.54
Nombre IUPAC (E,2R,3S)-2-(dimetilamino)octadec-4-ene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-N,N-Dimethylsphingosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.3137