Learn More
D-eritro-Imidazoleglycerol Fosfato Monohidrato (~90%), TRC
Código de producto. 30395980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395980 1 mg
30402354 10 mg
30408767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3500001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210241-69-3
Fórmula molecular C6 H11 N2 O6 P . H2 O
Peso molecular (g/mol) 256.15
Nombre IUPAC [(2R,3S)-2,3-dihidroxi-3-(4H-imidazol-4-il)propilo] dihidrogénio fosfato; hidratar
SMILES O.O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.046