Learn More
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
Código de producto. 16442698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16442698 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16442698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW019838
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Erythro-dihydrosphingosine
CAS 764-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H39NO2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Peso molecular (g/mol) 301.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death