Learn More
D-eritro-Dihidro-D-esfingosina-1-fosfato, TRC
Código de producto. 30003622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003622 5 mg 5 miligramos
30003958 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4495005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19794-97-9
Fórmula molecular C18 H40 N O5 P
Peso molecular (g/mol) 381.49
Nombre IUPAC [(2S,3R)-2-amino-3-hidroxioctadecil] fosfato de dihidrógeno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.2644
Porcentaje de pureza >95%