Learn More
D-eritro-cloranfenicol, TRC
Código de producto. 17929629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17929629 10 mg 10 miligramos
18073310 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17929629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7387-98-6
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 323.13
Sinónimo [S-(R*,S*)]-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide, D-erythro-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide, D-erythro-(1S,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2S)-2-hidroxi-1-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenil)etil]acetamida
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Chloramphenicol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0123