Learn More
D-eritro-C18-Dihidro-D-esfingosina, TRC
Código de producto. 30179415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179415 25 mg 25 miligramos
30179301 5 mg 5 miligramos
30179128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44940025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-22-7
Fórmula molecular C18 H39 N O2
Peso molecular (g/mol) 301.51
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-aminooctadecano-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Dihydro-D-sphingosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.2981