Learn More
D-Epoxona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399565 5 g 5 g
11389565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18422-53-2 | C12H18O6 | 258.27 g/mol
D-Epoxone is a chemical reagent used for enantioselective epoxidation of alkenes. It is involved in the synthesis of Irciniastatin (A and B), which are used as antitumor compounds. It is used as cytotoxic secondary metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-epoxona es un reactivo químico utilizado para la epoxidación enantioselectiva de alquenos. Participa en la síntesis de Irciniastatina (A y B), que se utiliza como compuesto antitumoral. Se utiliza como metabolito secundario citotóxico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18422-53-2
Fórmula molecular C12H18O6
Peso molecular (g/mol) 258.27
Número MDL MFCD00063383
Clave InChI IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N
Sinónimo 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one
PubChem CID 118990039
Nombre IUPAC (4S,7'AR)-2,2,2',2'-tetrametilespiro[1,3-dioxolano-4,6'-4,7a-dihidro-3AH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran]-7'-ona
SMILES CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Epoxone
Punto de fusión 101°C to 103°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1319073
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.27
Porcentaje de pureza 98%