Learn More
D-(+)-Epinefrina, TRC
Código de producto. 30012429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012429 10 mg 10 miligramos
30004424 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58857510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-05-0
Fórmula molecular C9 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 183.2
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (+)- (8CI), 4-[(1S)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (+)-(S)-Epinephrine, (+)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, (+)-Adrenaline, (+)-Epinephrine, (S)-Adrenaline, (S)-Epinephrine, D(+)-Adrenaline, D-Adrenaline, D-Epinephrine, d-Adrenaline, d-Epinephrine
Nombre IUPAC 4-[(1S)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
SMILES CNC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Epinephrine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0895
Porcentaje de pureza >95%