Learn More
D-DOPA, TRC
Código de producto. 17999454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999454 100 mg 100 miligramos
17959744 250 mg 250 miligramos
17999354 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17999454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD533750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5796-17-8
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Sinónimo D-Tyrosine, 3-hydroxy-, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, D- (8CI), 3-Hydroxy-D-tyrosine, (+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, (+)-Dopa, 3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3,4-Dihydroxyphenylalanine, D-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-Dopa, β-(3,4-Dihydroxy)-D-phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic Acid
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-DOPA
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0688
Porcentaje de pureza >95%