Learn More
Tribenzoato de D-digitoxosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Digitoxose Tribenzoate |
| CAS | 104652-04-2 |
| Fórmula molecular | C27H24O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranose Tribenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H24O7/c1-19(32-25(29)20-11-5-2-6-12-20)24(34-27(31)22-15-9-4-10-16-22)23(17-18-28)33-26(30)21-13-7-3-8-14-21/h2-16,18-19,23-24H,17H2,1H3/t19-,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](CC=O)OC(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3R,4S)-3,4-dibenzoiloxi-6-oxohexan-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 460.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.1522 |