Learn More
D-Digitoxose (>85%), TRC
Código de producto. 30383131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383131 5 mg -
30377260 1 mg 1 miligramo
30376802 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4459905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-52-6
Fórmula molecular C6 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo D-ribo-Hexose, 2,6-dideoxy-, Digitoxose (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dideoxy-D-ribo-hexose, (+)-Digitoxose, 2,6-Dideoxy-D-altrose, D-Digitoxose, NSC 87513
Nombre IUPAC (4S,5S,6R)-6-metiloxano-2,4,5-triol
SMILES C[C@H]1OC(O)C[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Digitoxose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5?,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736
Porcentaje de pureza >95%