Learn More
IBA Lifesciences Destiobiotina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12753064 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12753064 1 g cada uno
12763064 5 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12753064 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21000002
Edge
Polvo de destiobiotina para la preparación del tampón de elución de Strep-Tactin™
La destiobiotina contenida es una forma modificada de biotina que desplaza las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ del bolsillo de unión de biotina modificada de Strep-Tactin™ de una manera competitiva, con el resultado de una elución suave.
El polvo de destiobiotina se puede utilizar para preparar el tampón de elución de Strep-Tactin™, tampón E.
Tenga en cuenta que la destiobiotina no es apta para la elución de las resinas Strep-Tactin™XT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Destiobiotina
Para utilizar con (aplicación) Para la elución de proteínas Strep-Tag II de Strep-Tactin
Cantidad 1 g
Para uso exclusivo en investigación.