Learn More
Diclorhidrato de éster dimetílico de D-cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cystine Dimethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 144000-36-2 |
| Fórmula molecular | C8H16N2O4S2 • 2(HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Dimethyl Ester D-Cystine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](CSSC[C@H](C(=O)OC)N)N.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | metil (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.3523646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.0085 |