Learn More
D-Cisteína, TRC
Código de producto. 30179668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179668 1 g 1 g
30179378 25 g 25 g
30179394 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9950201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921-01-7
Fórmula molecular C3 H7 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 121.16
Sinónimo D-Cysteine (9CI, ACI), Cysteine, D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, (S)-Cysteine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES N[C@H](CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0197