Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 70361-61-4 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (S)-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl D-Cysteinate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | N[C@H](CS)C(OC)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de metil D-cisteinato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.01 |