Learn More
Clorhidrato de D-cisteína monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 207121-46-8 |
| Fórmula molecular | C3H7NO2S.HCl.H2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1 |
| SMILES | O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.007 |