Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de D-cisteína monohidratado, 99 %
Código de producto. 11416200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416200 5 g 5 g
11406200 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416200 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H27107.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175.627 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207121-46-8
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.627
Número MDL MFCD00150051
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Sinónimo d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64 (157.62 Anhydrous)
Rotación óptica −5.5° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%