Learn More
Clorhidrato de éster etilo-d-cisteína, TRC
Código de producto. 30179342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179342 250 mg 250 miligramos
30179437 1 g 1 g
30179065 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC995045250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75521-14-1
Fórmula molecular C5H11NO2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 185.67
Sinónimo Ethyl D-cysteinate Hydrochloride;
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m1./s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0277