Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-cisteína, 99 %
Código de producto. 10758045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10758045 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10758045 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 254300010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cysteine
CAS 921-01-7
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C3H7NO2S
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H
Número MDL MFCD00066461
Rotación específica -8.0° to -9.5° (20°C, 589nm) (C=5, 2N HCl)
Sinónimo d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 121.15
Cantidad 1 g
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino