Learn More
D-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439138 1 g 1 g
15449138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-cisteína es una fuente importante de sulfuro en el metabolismo humano. Es el precursor del glutatión. Desempeña un papel importante en la estructura de las proteínas y en la unión de los metales.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921-01-7
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.15
Número MDL MFCD00066461
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Sinónimo d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cysteine
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Cysteine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine