Learn More
D-Cicloserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cycloserine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0429 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |